Drukuj
Kwas 4-bromobenzoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
148700250 148701000 148705000
ACRO148700250EA 233 PLN
ACRO148700250 ACRO148701000 ACRO148705000
Kwas 4-bromobenzoesowy 97%
Kwas 4-bromobenzoesowy
Formuła: C₇H₅BrO₂
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 251…256 °C
Gęstość: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002529
Numer CAS: 586-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-581-7
Klasyfikacja Merck : 13,01392
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 251 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %