Drukuj
Pierścienie do nalewania butelek laboratoryjnych
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105600 07105601
LENZ07105600EA 121 PLN
LENZ07105600 LENZ07105601
Pierścienie do nalewania butelek laboratoryjnych
Nakrętki Nakrętki
Pouring rings are made of ETFE.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +180 °C