Drukuj
Pierścienie do nalewania do butelek laboratoryjnych
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105400 07105401
LENZ07105400EA 47.3 PLN
LENZ07105400 LENZ07105401
Pierścienie do nalewania do butelek laboratoryjnych
Nakrętki Nakrętki
Pouring rings, made of polypropylene.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Good chemical resistance