Kwas 3-bromobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12606.14
A12606.22
A12606.14EA
322
PLN
A12606.14
A12606.22
Kwas 3-bromobenzoesowy ≥98%
Kwas 3-bromobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 585-76-2
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 153-157°
Beilstein Reference: 2041792
Formuła:
C₇H₅BrO₂ Temp. Wrzenia: 308 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 153…157 °C Gęstość: 1,948 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002487 Numer CAS: 585-76-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-562-3 |