Drukuj
Kwas 3-bromobenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
181350250 181350050 181351000
ACRO181350250EA 241 PLN
ACRO181350250 ACRO181350050 ACRO181351000
Kwas 3-bromobenzoesowy 99%
Kwas 3-bromobenzoesowy
Formuła: C₇H₅BrO₂
Temp. Wrzenia: 308 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 154…158 °C
Gęstość: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002487
Numer CAS: 585-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-562-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %