Drukuj
Kolby, płaskie dno, szeroka szyjka, z koralikową krawędzią
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07050037 07050049 07050058 07050070 07050073 07050074
LENZ07050037EA 701 PLN
LENZ07050037 LENZ07050049 LENZ07050058 LENZ07050070 LENZ07050073 LENZ07050074
Kolby, płaskie dno, szeroka szyjka, z koralikową krawędzią
Kolby Kolby płaskodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Oznaczone pojemnością i białym obszarem do oznaczania. Kolby o średnicy zewnętrznej szyjki większej niż 65 mm mają wzmocnione brzegi.
Certyfikaty: Zgodne z DIN ISO 24450