Drukuj
Kolby, płaskie dno, wąską szyjka, z krawędzią z wypustkami
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07045088 07045028 07045037 07045049 07045058 07045070 07045073 07045079 07045082 07045085
LENZ07045088EA 1820 PLN
LENZ07045088 LENZ07045028 LENZ07045037 LENZ07045049 LENZ07045058 LENZ07045070 LENZ07045073 LENZ07045079 LENZ07045082 LENZ07045085
Kolby, płaskie dno, wąską szyjka, z krawędzią z wypustkami
Kolby Kolby płaskodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3,3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Oznaczone pojemnością i białym obszarem do oznaczania. Kolby o średnicy szyjki 65 mm mają wzmocnione obręcze.
Certyfikaty: Zgodne z normą DIN ISO 1773 jako dodatek do standardu.