Kwas 2-bromobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13608.0B
A13608.18
A13608.30
A13608.0BEA
4320
PLN
A13608.0B
A13608.18
A13608.30
Kwas 2-bromobenzoesowy ≥98%
Kwas 2-bromobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 88-65-3
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 971266
Formuła:
C₇H₅BrO₂ Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 146…150 °C Gęstość: 1,930 Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002402 Numer CAS: 88-65-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-848-6 |