Drukuj
Elektrody pH dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego, EasyFerm Plus
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
238633-1553 238633-1213 238633-1243 238633-1253 238633-1273 238633-1223 238633-1263 238633-1151 238633-1171 238633-1141 238633-1111 238633-1523 238633-1161 238633-1573 238633-1533 238633-1513 238633-1543 238633-1121 238633-1112 238633-1142
662-2064EA 2920 PLN
662-2064 662-2052 662-2053 662-2054 662-2055 662-2056 662-2057 662-2058 662-2060 662-2059 662-2061 662-2062 662-2063 662-2065 662-2066 662-2067 662-2068 662-2320 HAMI238633-1112 HAMI238633-1142
Elektrody pH dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego, EasyFerm Plus
Elektrody Elektrody pH
Elektrody EasyFerm Plus zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać wymagające zastosowania w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Dostarczane są z elektrolitem pod ciśnieniem, który zapobiega dyfuzji próbki do czujnika.
  • Materiał trzonka: Szkło
  • Zakres pH: 0 do 14
  • Zakres ciśnienia: 0 do 6 bar
  • Elektrolit: Ciśnieniowy Phermlyte
  • Diafragma: HP-Coatramic
Wkład referencyjny Everef-F zapewnia, że elektrolit referencyjny Phermlyte pozostaje wolny od srebra i osadów. Elektrody są odporne na sterylizację parową, autoklawowanie i czyszczenie CIP.
Certyfikaty: Atest ATEX / IECEx: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 ll 1/2 D Ex ia lllC T x °C Da/Db.