Drukuj
Kolby, okrągłe dno, wąską szyja, z zaokrąglonym brzegiem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07030028 07030037 07030049 07030058 07030070 07030073 07030076 07030079 07030082 07030085 07030088
LENZ07030028EA 680 PLN
LENZ07030028 LENZ07030037 LENZ07030049 LENZ07030058 LENZ07030070 LENZ07030073 LENZ07030076 LENZ07030079 LENZ07030082 LENZ07030085 LENZ07030088
Kolby, okrągłe dno, wąską szyja, z zaokrąglonym brzegiem
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Oznaczone pojemnością i białym obszarem do oznaczania. Kolby o średnicy zewnętrznej szyjki większej niż 65 mm mają wzmocnione brzegi.
Certyfikaty: Zaakceptowane przez normę DIN ISO 1773 jako dodatek do standardu.