Drukuj
Kolby Erlenmeyera, szeroka szyja, z zawini?tym brzegiem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07025022 07025028 07025037 07025046 07025049 07025052 07025058 07025070 07025073
LENZ07025022EA 545 PLN
LENZ07025022 LENZ07025028 LENZ07025037 LENZ07025046 LENZ07025049 LENZ07025052 LENZ07025058 LENZ07025070 LENZ07025073
Kolby Erlenmeyera, szeroka szyja, z zawini?tym brzegiem
Kolby Kolby Erlenmeyera
DURAN®, szkło borokrzemowe 3,3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Podziałka objętości i miejsce do oznakowania.