Drukuj
Kolby Erlenmeyera, wąską szyja, z rozszerzanym brzegiem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07020022 07020028 07020037 07020046 07020049 07020052 07020058 07020070 07020073 07020076 07020082
LENZ07020022EA 545 PLN
LENZ07020022 LENZ07020028 LENZ07020037 LENZ07020046 LENZ07020049 LENZ07020052 LENZ07020058 LENZ07020070 LENZ07020073 LENZ07020076 LENZ07020082
Kolby Erlenmeyera, wąską szyja, z rozszerzanym brzegiem
Kolby Kolby Erlenmeyera
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Podziałka objętości i miejsce do oznakowania.