Drukuj
Zlewki wysokie
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07004028 07004037 07004043 07004049 07004055 07004061 07004067 07004070 07004073 07004076
LENZ07004028EA 469 PLN
LENZ07004028 LENZ07004037 LENZ07004043 LENZ07004049 LENZ07004055 LENZ07004061 LENZ07004067 LENZ07004070 LENZ07004073 LENZ07004076
Zlewki wysokie
Zlewki
DURAN®, szkło borokrzemowe, z wylewem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Z podziałką, do użycia w każdym laboratorium.