Drukuj
Zlewki niskie
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07001010 07001022 07001028 07001037 07001043 07001049 07001055 07001061 07001067 07001070 07001073 07001076 07001082 07001088
LENZ07001010EA 502 PLN
LENZ07001010 LENZ07001022 LENZ07001028 LENZ07001037 LENZ07001043 LENZ07001049 LENZ07001055 LENZ07001061 LENZ07001067 LENZ07001070 LENZ07001073 LENZ07001076 LENZ07001082 LENZ07001088
Zlewki niskie
Zlewki
DURAN®, szkło borokrzemowe, z wylewem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Z podziałką ( za wyjątkiem zlewki 5 ml ), do użycia w każdym laboratorium.
Certyfikaty: DIN 12331 i ISO 3819