Drukuj
4-Bromobenzonitryl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Bromobenzonitrile
106710100 106710500
ACRO106710100EA 212 PLN
ACRO106710100 ACRO106710500
4-Bromobenzonitryl 98%
4-Bromobenzonitryl
Formuła: C₇H₄BrN
Temp. Wrzenia: 235…237 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 111…114 °C
Gęstość: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001811
Numer CAS: 623-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-764-9
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %