3-Bromobenzonitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13317.09
A13317.18
A13317.30
A13317.09EA
406
PLN
A13317.09
A13317.18
A13317.30
3-Bromobenzonitryl ≥99%
3-Bromobenzonitryl
Purity: 99%
CAS No.: 6952-59-6
Molecular Formula: C7H4BrN
Formula Weight: 182.03
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1858942
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001796
Formuła:
C₇H₄BrN Temp. Wrzenia: 224…226 °C Temp. topnienia: 37…41 °C Gęstość: 1,562 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001796 Numer CAS: 6952-59-6 Numer WE (dawny EINECS): 230-127-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |