Drukuj
3-Bromobenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: m-Bromobenzonitrile
106700100 106700025 106701000
ACRO106700100EA 320 PLN
ACRO106700100 ACRO106700025 ACRO106701000
3-Bromobenzonitryl 99%
3-Bromobenzonitryl
Formuła: C₇H₄BrN
MW: 182.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 225 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 37…41 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001796
Numer CAS: 6952-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-127-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %