Drukuj
Kurki do biurety, boczny
Dostawca: Brand
81167 81248 81927
BRND81167EA 188 PLN
BRND81167 BRND81248 BRND81927
Kurki do biurety, boczny
Zawory odcinające
Borosilicate glass 5,4, amber.
  • Interchangeable key
  • With glass or PTFE key
  • Key with retention device
Stopcock housing with burette tip and key.