Drukuj
Komory liczące, Thoma
Dostawca: HIRSCHMANN
8100105 8100205 8110105 8110205
612-5721EA 298 PLN
612-5721 612-5726 612-5728 612-5731
Komory liczące, Thoma
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
Komory zliczeniowe z podwójną siatką i dołączonymi 2 szkiełkami nakrywkowymi do hemacytometru.