Drukuj
Komory liczące, Bürker
Dostawca: HIRSCHMANN
8100101 8100201 8110101 8110201
612-5719EA 298 PLN
612-5719 612-5723 612-5727 612-5729
Komory liczące, Bürker
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
These counting chambers with double net ruling are suitable for in vitro diagnostic applications.
Certyfikaty: In vitro Diagnostic Devices Directive (98/79/EC)
Informacje do zamówienia: Includes two cover glasses.