Drukuj
końcówką do pipet, AdvanTip
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
11003-15 68009-20 68009-21 68009-22 68009-11
HAMI11003-15EA 484 PLN
HAMI11003-15 HAMI68009-20 HAMI68009-21 HAMI68009-22 HAMI68009-11
końcówką do pipet, AdvanTip
Końcówki do pipet
Precyzyjne końcówki pipet AdvanTip ™ są idealne do rutynowych, wysokowydajnych prac, w których do spełnienia wymagań laboratoryjnych potrzebna jest szeroka gama uniwersalnych końcówek i wiele opcji pakowania.
  • Wykonane z chemicznie odpornego, dziewiczego PP, zapewniającego doskonałą przejrzystość i gładkie powierzchnie
  • Certyfikowany wolne od RNazy, DNazy i pirogenów
  • Długość przedłużona (tylko niektóre końcówki): Zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu próbki i chronić pipety przed zanieczyszczeniem podczas pipetowania w długie, wąskie probówki lub płytki z głębokimi płytkami
  • Końcówki dotyczące niskiej retencji (tylko niektóre końcówki): Ścianki pozwalają na maksymalny odzysk próbki;idealny do ilościowej PCR, wartościowych próbek i odczynników
  • Uniwersalne dopasowanie, może być używane z pipetami Hamilton SoftGrip ™