Drukuj
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A12780.06 A12780.14 A12780.22
A12780.06EA 307 PLN
A12780.06 A12780.14 A12780.22
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 1948512
Formuła: C₇H₄Br₂O₂
Temp. topnienia: 179…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016980
Numer CAS: 2973-77-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-017-1