3,5-Dibromosalicylaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
A13729.09
A13729.18
A13729.09EA
552
PLN
A13729.09
A13729.18
3,5-Dibromosalicylaldehyd ≥98%
3,5-Dibromosalicylaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 90-59-5
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 81-84°
Beilstein Reference: 1424739
Merck Reference: 14,3027
MDL No.: MFCD00003318
Formuła:
C₇H₄Br₂O₂ MW: 279.92 g/mol Temp. Wrzenia: 261 Temp. topnienia: 81…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003318 Numer CAS: 90-59-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-003-4 Klasyfikacja Merck : 13,03052 |