Drukuj
3,5-Dibromosalicylaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
153400250 153401000
ACRO153400250EA 714 PLN
ACRO153400250 ACRO153401000
3,5-Dibromosalicylaldehyd 98%
3,5-Dibromosalicylaldehyd
Formuła: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 261
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003318
Numer CAS: 90-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-003-4
Klasyfikacja Merck : 13,03052
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %