3-Bromo-4-hydroksy-5-metoksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
A12861.14
A12861.22
A12861.14EA
215
PLN
A12861.14
A12861.22
3-Bromo-4-hydroksy-5-metoksybenzaldehyd ≥98%
3-Bromo-4-hydroksy-5-metoksybenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 2973-76-4
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 2049761
Formuła:
C₈H₇BrO₃ Temp. Wrzenia: 314 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 162…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006940 Numer CAS: 2973-76-4 Numer WE (dawny EINECS): 221-016-6 |