Drukuj
VWR®, silanizowane fiolki
Dostawca: VWR
VWR®
548-1373EA 6390 PLN
548-1373 548-1848
VWR®, silanizowane fiolki
Vialki
Poprawa czułości analizy, eliminacja niepożądanych reakcji próbka/szkło.
  • Idealny do aplikacji HPLC gdzie wymagana jest wysoka dokładność oznaczenia
  • Powierzchnia deaktywacyjna szkła, eliminowanie reakcji pomiędzy związkami polarnymi a szkłem
  • Doskonałe do aminokwasów, białka lub fenoli
  • I klasa hydrolityczna