5,6-Dibromovanillin ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21140.03
B21140.06
B21140.14
B21140.03EA
272
PLN
B21140.03
B21140.06
B21140.14
5,6-Dibromovanillin ≥98%
5,6-Dibromovanillin
Purity: 98%
CAS No.: 2973-75-3
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 213-217°
Beilstein Reference: 1968576
Formuła:
C₈H₆Br₂O₃ Temp. topnienia: 213…217 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016978 Numer CAS: 2973-75-3 |