Drukuj
VWR®, akcesoria do butli, uniwersalne zakrętki, adaptery, złącza i króćce
Dostawca: VWR Collection
216-0644EA 544 PLN
216-0644 216-0645 216-0646 216-0647 216-0648 216-0649 216-0683 216-0684 216-0685 216-0686 216-0687 216-0688 216-0689 216-0690 216-0691 216-0692 216-0693 216-0694 216-0695 216-0696 216-0697 216-0698 391-0349 391-0350 391-0351 391-0352 391-0353 391-0354 391-0355
VWR®, akcesoria do butli, uniwersalne zakrętki, adaptery, złącza i króćce
Butelki i butle Butle typu carboy
VWR rozszerzyło cechy i zalety butli VWR, oferując wszechstronną zakrętke, wszechstronny Barb i najnowocześniejszą technologię Spigot.
Te trzy elementy uzupełniają szeroki wachlarz zastosowań butli VWR.
Szczelne nasadki z wymiennymi uszczelkami umożliwiają szybkie zmiany górnego złącza każdej butli w celu dopasowania do aktualnych potrzeb. Wszechstronna nasadka którą można nakładać na inne jest oferowana w rozmiarach 83 mm (kompatybilna z większością butli) i 120 milimetrową wersją z ekstra szerokim otworem, która pasuje wyłącznie do 20 i 40-litrowych butli z szerokim otworem. Aby zobaczyć homogenizację roztworów, dostępne są wkładki do adapterów z przezroczystym oknem Opcja szybkiego połączenia jest jedną z wielu możliwości jakie oferuje technologia Versatile Cap Opcja ta pozwala na szybkie połączenie dwóch, trzech lub czterech portów. W przypadku dolnej nitki, Versatile Barb jest używany do wymiany zatyczki i poprawy elastyczności drenażu, połączenia do pompy i sprzętu, lub połączenia do pasa napełniającego Dostępne są również kraniki, które umożliwiają użycie butli jako zbiornika zapasowego dla większego systemu.
  • Technologia Versatile Cap zapewnia łatwość dostosowania wymiennych górnych złączy
  • Versatile Cap oferowana jest w standardowym rozmiarze przemysłowym oraz w wersji ekstra szerokiej która pasuje do buti z ekstra szerokim otworem
  • Szybkie zatrzaski umożliwiające łatwą wymianę portów
  • Dostępne w różnych konfiguracjach Versatile Barb oferuje wygodne rozwiązanie dla połączeń dolnych i jest dostępny w rozmiarach 5/8 "i 3/4"
  • Kurki sterują dwoma natężeniami przepływu.