Drukuj
VWR®, butle z szeroką szyjką, HDPE
Dostawca: VWR Collection
216-0615EA 583 PLN
216-0615 216-0621 216-0622 216-0628 216-0629 216-0634 216-0635 216-0642
VWR®, butle z szeroką szyjką, HDPE
Butelki i butle Butle typu carboy
HDPE.
  • Technologia nakrętki Versatile zapewnia łatwość stosowania wymiennych złącz
  • Szeroka konstrukcja umożliwia łatwe napełnianie
  • Technologia Smart Barb zapewnia kilka możliwości wymiany zatyczek
Butla VWR® HDPE to zaawansowany system obsługi cieczy opracowany z myślą o użytkowniku końcowym. Ergonomicznie zaprojektowany korpus butli jest połączony z technologią nakrętki VWR® Versatile, aby zapewnić użytkownikowi łatwy dostęp oraz łatwe czyszczenie. Butle są wykonane z HDPE, który jest bardziej odporny na zarysowania i ma lepszą odporność chemiczną, co czyni je idealnym pojemnikiem dla większości buforów i odczynników, a także proszków i ciał stałych. Konstrukcja butli pozwala na łatwe trzymanie i manipulowanie podczas podnoszenia, napełniania i wylewania, a technologia nakrętki Versatile zapewnia dobrą wymianę i chroni przed przeciekaniem. Butla zawiera zestaw uchwytów na dole i na górze, czytelną, wytłaczaną podziałkę oraz znak identyfikacyjny materiału. 20 i 40-litrowe butle są dostępne także z dodatkowym szerokim otworem do łatwiejszego czyszczenia i napełniania.