Drukuj
Butelki VERAL, szkło przezłączyste lub brązowe, z gwintem
Dostawca: RIXIUS
1-0401-0050-28 1-0400-0500-28 1-0400-1000-28 1-0400-0100-28 1-0400-0200-28 1-0400-0250-28 1-0400005028PP 1-0401-0250-28 1-0401-0060-28 1-0401-0150-28 1-0401-0100-28 1-0401-0500-28 1-0401-1000-28 1-0401003028AD 1-0400-0030-28 1-0401-0200-28
RIXI1-0401-0050-28EA 1220 PLN
RIXI1-0401-0050-28 215-2859 215-2860 215-2855 215-2857 215-2858 215-2854 215-2866 215-2862 215-2864 215-2863 215-2867 215-2868 215-3606 RIXI1-0400-0030-28 215-4420
Butelki VERAL, szkło przezłączyste lub brązowe, z gwintem
Butelki i butle Butelki szklane
Bezbarwne lub oranżowe szkło, z gwintem.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Do zastosowań bez wysokich obciążeń cieplnych
  • Zamknięcia są zamawiane osobno
Lekkie butelki Doskonały do pobierania próbek, przechowywania i transportu płynów. Zabarwienie oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.