5-Bromo-o-anizaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
A19396.14
A19396.22
AB125716.0100
A19396.14EA
158
PLN
A19396.14
A19396.22
ABCRAB125716.0100
5-Bromo-o-anizaldehyd ≥98%
5-Bromo-o-anizaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 25016-01-7
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 508840
Formuła:
C₈H₇BrO₂ Temp. Wrzenia: 269 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 114…118 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003347 Numer CAS: 25016-01-7 Numer WE (dawny EINECS): 246-564-3 |