Drukuj
Wały mieszające
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06300510 06300516
LENZ06300510EA 189 PLN
LENZ06300510 LENZ06300516
Wały mieszające
Mieszadła Stirring Shafts
Stirring shafts made of precision calibrated glass tube.
  • Ground and polished bearing surface
  • Interchangeable
  • Made of DURAN® tubing