Drukuj
5-Bromo-o-anizaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
167520250 167520050 167521000
ACRO167520250EA 238 PLN
ACRO167520250 ACRO167520050 ACRO167521000
5-Bromo-o-anizaldehyd 99%
5-Bromo-o-anizaldehyd
Formuła: C₈H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 269 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003347
Numer CAS: 25016-01-7
Numer WE (dawny EINECS): 246-564-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥98.5 %