Drukuj
Uszczelki O-Ring do płaskich kołnierzy
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06248010 06248015 06248215 06248210 06248206 06248006 06248020 06248220
201-0152EA 87.3 PLN
201-0152 LENZ06248015 LENZ06248215 LENZ06248210 LENZ06248206 201-0151 LENZ06248020 LENZ06248220
Uszczelki O-Ring do płaskich kołnierzy
Plomby Pierścienie uszczelniające
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.