Drukuj
Łaźnie ultradźwiękowe, seria UR
Dostawca: Retsch GmbH
70.791.0001 70.791.0003 70.791.0004 70.791.0005
RETS70.791.0001EA 13900 PLN
RETS70.791.0001 RETS70.791.0003 RETS70.791.0004 RETS70.791.0005
Łaźnie ultradźwiękowe, seria UR
Łaźnie ultradźwiękowe
Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
  • Durable
  • Low maintenance
  • Universally applicable in a small footprint
  • Easy handling, time and cost saving
  • Intensive homogenization, dispersing and degassing
  • Increases the service life of the screens