3-Bromo-p-anizaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15274.06
A15274.14
A15274.06EA
245
PLN
A15274.06
A15274.14
3-Bromo-p-anizaldehyd ≥98%
3-Bromo-p-anizaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 34841-06-0
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 108-110°/1mm
MDL No.: MFCD00016599
Formuła:
C₈H₇BrO₂ Temp. Wrzenia: 108…110 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 49…53 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016599 Numer CAS: 34841-06-0 Numer WE (dawny EINECS): 252-241-8 |