4-Bromobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14237.22
A14237.14
A14237.36
A14237.22EA
1320
PLN
A14237.22
A14237.14
A14237.36
4-Bromobenzaldehyd ≥98%
4-Bromobenzaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-91-4
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 66-68°/2mm
Beilstein Reference: 507100
MDL No.: MFCD00003377
Formuła:
C₇H₅BrO MW: 185.02 g/mol Temp. Wrzenia: 66…68 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 55…58 °C Gęstość: 1.849 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003377 Numer CAS: 1122-91-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-365-0 |