Drukuj
4-Bromobenzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
106670250 106671000 106675000
ACRO106670250EA 395 PLN
ACRO106670250 ACRO106671000 ACRO106675000
4-Bromobenzaldehyd 99%
4-Bromobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅BrO
MW: 185.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 244
Temp. topnienia: 55…58 °C
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003377
Numer CAS: 1122-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-365-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %