3-Bromobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11941.22
A11941.14
A11941.36
A11941.22EA
680
PLN
A11941.22
A11941.14
A11941.36
3-Bromobenzaldehyd ≥97%
3-Bromobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 3132-99-8
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 1634534
MDL No.: MFCD00003345
Formuła:
C₇H₅BrO Temp. Wrzenia: 234…236 °C Temp. topnienia: 18…21 °C Gęstość: 1,580 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003345 Numer CAS: 3132-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 221-526-9 |