Drukuj
3-Bromobenzaldehyd 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
106660250 106661000
ACRO106660250EA 205 PLN
ACRO106660250 ACRO106661000
3-Bromobenzaldehyd 96%
3-Bromobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅BrO
Temp. Wrzenia: 229 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18…21 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003345
Numer CAS: 3132-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 221-526-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %