5-Bromosalicylaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
A11917.14
A11917.22
A11917.36
A11917.14EA
273
PLN
A11917.14
A11917.22
A11917.36
5-Bromosalicylaldehyd ≥98%
5-Bromosalicylaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1761-61-1
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 103-106°
Beilstein Reference: 774710
Formuła:
C₇H₅BrO₂ Temp. topnienia: 103…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003330 Numer CAS: 1761-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-167-2 |