Drukuj
5-Bromosalicylaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
159910250 159911000
ACRO159910250EA 192 PLN
ACRO159910250 ACRO159911000
5-Bromosalicylaldehyd 99%
5-Bromosalicylaldehyd
Formuła: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
Temp. topnienia: 103…107 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003330
Numer CAS: 1761-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-167-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)