Drukuj
2-Bromobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Bromobenzaldehyde
A15065.14 A15065.22 A15065.36
A15065.14EA 544 PLN
A15065.14 A15065.22 A15065.36
2-Bromobenzaldehyd ≥98%
2-Bromobenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 6630-33-7 Molecular Formula: C7H5BrO Formula Weight: 185.03 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5960 Odour: Characteristic Melting Point: 18-21° Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 636132 MDL No.: MFCD00003300
Formuła: C₇H₅BrO
Temp. Wrzenia: 228…230 °C
Temp. topnienia: 18…21 °C
Gęstość: 1,597
Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003300
Numer CAS: 6630-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 229-622-2