Heksabromobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23295.14
B23295.22
B23295.14EA
269
PLN
B23295.14
B23295.22
Heksabromobenzen ≥97%
Heksabromobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 87-82-1
Molecular Formula: C6Br6
Formula Weight: 551.52
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₆Br₆ Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 3,543 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000058 Numer CAS: 87-82-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-773-9 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |