Drukuj
Bromobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenylbromide, Phenyl bromide
16350-100ML 16350-1L 16350-500ML
SIAL16350-100MLEA 121 PLN
SIAL16350-100ML SIAL16350-1L SIAL16350-500ML
Bromobenzen, Sigma-Aldrich®
Bromobenzen
Formuła: C₆H₅Br
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000055
Numer CAS: 108-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-623-8
Jednostka: 2514
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01390