Drukuj
Bromobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Phenylbromide, Phenyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
8.01786.0005EA 112 PLN
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
Bromobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromobenzen
Formuła: C₆H₅Br
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000055
Numer CAS: 108-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-623-8
Jednostka: 2514
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01390
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point -31 °C
Molar Mass 157 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.5602 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 2.5 %(V)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 565 °C
Saturation concentration 26 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid