Bromobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Phenylbromide, Phenyl bromide
A11407.0C
A11407.0E
A11407.36
A11407.0CEA
3370
PLN
A11407.0C
A11407.0E
A11407.36
Bromobenzen ≥99%
Bromobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 108-86-1
Molecular Formula: C6H5Br
Formula Weight: 157.02
Flash Point: 51°(123°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.5590
Odour: Aromatic
Melting Point: -31°
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 1236661
Merck Reference: 14,1406
UN No.: 2514
MDL No.: MFCD00000055
Formuła:
C₆H₅Br Temp. Wrzenia: 155…156 °C Temp. topnienia: –31 °C Gęstość: 1,492 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000055 Numer CAS: 108-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-623-8 Jednostka: 2514 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,1406 |