1,4-Dibromobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10517.18
A10517.0E
A10517.22
A10517.30
A10517.18EA
188
PLN
A10517.18
A10517.0E
A10517.22
A10517.30
1,4-Dibromobenzen ≥98%
1,4-Dibromobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 106-37-6
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄Br₂ MW: 235.91 g/mol Temp. Wrzenia: 219…220 °C Temp. topnienia: 86…90 °C Gęstość: 1.841 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000089 Numer CAS: 106-37-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-390-2 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,03042 |