Drukuj
1,4-Dibromobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
112730010 112732500 112730025
ACRO112730010EA 913 PLN
ACRO112730010 ACRO112732500 ACRO112730025
1,4-Dibromobenzen 99%
1,4-Dibromobenzen
Formuła: C₆H₄Br₂
MW: 235.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 219
Temp. topnienia: 86…89 °C
Gęstość: 1.84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000089
Numer CAS: 106-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-390-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,03042
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥98.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %