1,3-Dibromobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97+%
CAS No.: 108-36-1
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.6080
Odour: Odourless
Melting Point: -7°
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 1904538
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000078
Formuła:
C₆H₄Br₂ Temp. Wrzenia: 219…220 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 1,955 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000078 Numer CAS: 108-36-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-574-2 ADR: 9,III |